Stampa…
tert-Butyl 3-cyanopiperazine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321305-1G OR321305-250MG
APOSOR321305-1GEA 228 EUR
APOSOR321305-1G APOSOR321305-250MG
tert-Butyl 3-cyanopiperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 3-cyanopiperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₇N₃O₂
Peso molecolare: 211,261 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09991479
CAS Number: 859518-35-7