Stampa…
1-Methyl-5-(piperidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321278-100MG OR321278-250MG
APOSOR321278-100MGEA 408 EUR
APOSOR321278-100MG APOSOR321278-250MG
1-Methyl-5-(piperidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride 97%
1-Methyl-5-(piperidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₆N₂O·ClH
Peso molecolare: 228,718 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD30099278
CAS Number: 1931126-38-3