Stampa…
3-Bromo-1H-indazole-5-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321277-1G OR321277-250MG
APOSOR321277-1GEA 281 EUR
APOSOR321277-1G APOSOR321277-250MG
3-Bromo-1H-indazole-5-carbaldehyde 95%
3-Bromo-1H-indazole-5-carbaldehyde
Formula: C₈H₅BrN₂O
Peso molecolare: 225,042 g/mol
Punto di fusione: 185…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11499015
CAS Number: 1086391-08-3