Stampa…
4-(2-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride > 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321245-100MG OR321245-20MG OR321245-50MG
APOSOR321245-100MGEA 429 EUR
APOSOR321245-100MG APOSOR321245-20MG APOSOR321245-50MG
4-(2-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride > 95%
4-(2-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₉N·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD30099247
CAS Number: 74150-51-9