4-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₅NO·ClH Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD10565007 CAS Number: 263139-27-1 |