Stampa…
(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321235-100MG OR321235-250MG
APOSOR321235-100MGEA 328 EUR
APOSOR321235-100MG APOSOR321235-250MG
(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride 90%
(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₇NO·ClH
Peso molecolare: 227,73 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29075597
CAS Number: 2256060-02-1