Stampa…
4-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)piperidine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321218-100MG OR321218-250MG OR321218-1G
APOSOR321218-100MGEA 473 EUR
APOSOR321218-100MG APOSOR321218-250MG APOSOR321218-1G
4-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₆ClNO·ClH
Peso molecolare: 262,175 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29075579
CAS Number: 1783405-60-6