Stampa…
(S)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321212-100MG OR321212-500MG
APOSOR321212-100MGEA 87.3 EUR
APOSOR321212-100MG APOSOR321212-500MG
(S)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
(S)-2-Methyl-2-phenylpiperidine
Formula: C₁₂H₁₇N
Peso molecolare: 175,27 g/mol
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28355921
CAS Number: 1364783-04-9