(R)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR321211-100MG
OR321211-500MG
APOSOR321211-100MGEA
87.3
EUR
APOSOR321211-100MG
APOSOR321211-500MG
(R)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
(R)-2-Methyl-2-phenylpiperidine
Formula:
C₁₂H₁₇N Peso molecolare: 175,27 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD28355920 CAS Number: 1272031-55-6 |