Stampa…
tert-Butyl (R)-(piperidin-2-ylmethyl)carbamate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321208-1G OR321208-5G
APOSOR321208-1GEA 75.7 EUR
APOSOR321208-1G APOSOR321208-5G
tert-Butyl (R)-(piperidin-2-ylmethyl)carbamate 97%
tert-Butyl (R)-(piperidin-2-ylmethyl)carbamate
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Peso molecolare: 214,305 g/mol
Punto di fusione: 109…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06738954
CAS Number: 139004-96-9