(S)-2-Ethylpiperidine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR321204-1G
OR321204-250MG
APOSOR321204-1GEA
1390
EUR
APOSOR321204-1G
APOSOR321204-250MG
(S)-2-Ethylpiperidine hydrochloride 95%
(S)-2-Ethylpiperidine hydrochloride
Formula:
C₇H₁₅N·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28165866 CAS Number: 558479-16-6 |