Stampa…
(S)-2-Phenylpiperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321201-100MG OR321201-1G OR321201-250MG
APOSOR321201-100MGEA 75.7 EUR
APOSOR321201-100MG APOSOR321201-1G APOSOR321201-250MG
(S)-2-Phenylpiperidine 95%
(S)-2-Phenylpiperidine
Formula: C₁₁H₁₅N
Peso molecolare: 161,244 g/mol
Densità: 0,9835 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06762615
CAS Number: 70665-05-3