Stampa…
(R)-2-Phenylpiperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321200-250MG OR321200-100MG OR321200-1G
APOSOR321200-250MGEA 362 EUR
APOSOR321200-250MG APOSOR321200-100MG APOSOR321200-1G
(R)-2-Phenylpiperidine 97%
(R)-2-Phenylpiperidine
Formula: C₁₁H₁₅N
Peso molecolare: 161,244 g/mol
Densità: 0,9835 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06762593
CAS Number: 58613-54-0