Stampa…
3-(tert-Butyl)aniline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3212-1G OR3212-250MG
APOSOR3212-1GEA 111 EUR
APOSOR3212-1G APOSOR3212-250MG
3-(tert-Butyl)aniline hydrochloride
3-(tert-Butyl)aniline hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₅N·ClH
Punto di ebollizione: 110 °C (15 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08273794
CAS Number: 83672-23-5