Stampa…
4-Amino-3,5-dibromobenzoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR321012-10G OR321012-5G
APOSOR321012-10GEA 198 EUR
APOSOR321012-10G APOSOR321012-5G
4-Amino-3,5-dibromobenzoic acid 95+%
4-Amino-3,5-dibromobenzoic acid
Formula: C₇H₅Br₂NO₂
Peso molecolare: 294,928 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075845
CAS Number: 4123-72-2