2-Amino-6-methoxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR321007-1G
OR321007-25G
OR321007-5G
APOSOR321007-1GEA
24.8
EUR
APOSOR321007-1G
APOSOR321007-25G
APOSOR321007-5G
2-Amino-6-methoxybenzonitrile
2-Amino-6-methoxybenzonitrile
Formula:
C₈H₈N₂O Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09745275 CAS Number: 1591-37-3 |