Stampa…
2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32080-1G OR32080-5G
APOSOR32080-1GEA 328 EUR
APOSOR32080-1G APOSOR32080-5G
2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione 95%
2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00770324
CAS Number: 4494-53-5