Stampa…
2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32078-1G OR32078-5G
APOSOR32078-1GEA 224 EUR
APOSOR32078-1G APOSOR32078-5G
2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione 95%
2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione
Formula: C₁₇H₁₅NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00974750
CAS Number: 217493-71-5