Stampa…
2-Chloro-N-[4-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]acetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32041-1G OR32041-5G
APOSOR32041-1GEA 444 EUR
APOSOR32041-1G APOSOR32041-5G
2-Chloro-N-[4-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]acetamide 95%
2-Chloro-N-[4-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]acetamide
Formula: C₁₂H₁₅ClN₂O
Peso molecolare: 238,713 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173016
CAS Number: 251097-15-1