Stampa…
3-(Bromoacetyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3200-5G OR3200-1G OR3200-25G
APOSOR3200-5GEA 149 EUR
APOSOR3200-5G APOSOR3200-1G APOSOR3200-25G
3-(Bromoacetyl)benzoic acid
3-(Bromoacetyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇BrO₃
Punto di fusione: 150…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03789105
CAS Number: 62423-73-8
UN: 3261
ADR: 8,III