Stampa…
2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-5-boronic acid, pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3191-1G OR3191-250MG
APOSOR3191-1GEA 480 EUR
APOSOR3191-1G APOSOR3191-250MG
2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-5-boronic acid, pinacol ester
2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-5-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BN₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09260491
CAS Number: 710348-69-9