Stampa…
Methyl 7-amino-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR318105-1G OR318105-10G OR318105-5G
APOSOR318105-1GEA 504 EUR
APOSOR318105-1G APOSOR318105-10G APOSOR318105-5G
Methyl 7-amino-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carboxylate 95+%
Methyl 7-amino-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₁NO₄
Peso molecolare: 209,199 g/mol
Punto di fusione: 91…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03724048
CAS Number: 20197-76-6