Stampa…
tert-Butyl 3-(ethylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR318033-1G OR318033-5G
APOSOR318033-1GEA 442 EUR
APOSOR318033-1G APOSOR318033-5G
tert-Butyl 3-(ethylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 95+%
tert-Butyl 3-(ethylamino)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formula: C₁₄H₂₆N₂O₂
Peso molecolare: 254,368 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13290989
CAS Number: 1305022-73-4