Stampa…
3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR318021-1G OR318021-10G OR318021-5G
APOSOR318021-1GEA 212 EUR
APOSOR318021-1G APOSOR318021-10G APOSOR318021-5G
3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide 95+%
3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Formula: C₅H₇N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06808782
CAS Number: 4027-56-9