Stampa…
1-Amino-5-bromonaphthalene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromonaphthalen-1-amine, 5-Bromo-1-naphthylamine
OR3180-25G OR3180-5G
APOSOR3180-25GEA 130 EUR
APOSOR3180-25G APOSOR3180-5G
1-Amino-5-bromonaphthalene 95%
1-Amino-5-bromonaphthalene
Formula: C₁₀H₈BrN
Peso molecolare: 222,081 g/mol
Punto di ebollizione: 180…185 °C (7 mm Hg)
Punto di fusione: 69…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07369883
CAS Number: 4766-33-0