2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
[(2-Cyanophenyl)ethynyl]trimethylsilane
Formula:
C₁₂H₁₃NSi Punto di ebollizione: 100 °C (0,03 mm Hg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09260485 CAS Number: 97308-62-8 UN: 1993 ADR: 3,III |