Stampa…
1-Boc-3-acetylazetidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR317307-1G OR317307-5G
APOSOR317307-1GEA 62.5 EUR
APOSOR317307-1G APOSOR317307-5G
1-Boc-3-acetylazetidine
1-Boc-3-acetylazetidine
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18073441
CAS Number: 870089-49-9