Stampa…
3-Boc-6-oxo-3-aza-bicyclo[3.1.1]heptane
Fornitore: Apollo Scientific
OR317281-100MG OR317281-250MG
APOSOR317281-100MGEA 125 EUR
APOSOR317281-100MG APOSOR317281-250MG
3-Boc-6-oxo-3-aza-bicyclo[3.1.1]heptane
3-Boc-6-oxo-3-aza-bicyclo[3.1.1]heptane
Formula: C₁₁H₁₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17016750
CAS Number: 1251013-26-9