Stampa…
4-[(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-[2-[2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-yl)ethoxy]ethyl]-Morpholinium bromide (1:1) 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR317274-1G OR317274-25G OR317274-5G
APOSOR317274-1GEA 50.2 EUR
APOSOR317274-1G APOSOR317274-25G APOSOR317274-5G
4-[(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-[2-[2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-yl)ethoxy]ethyl]-Morpholinium bromide (1:1) 97%
4-[(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-[2-[2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-yl)ethoxy]ethyl]-Morpholinium bromide (1:1)
Formula: C₂₆H₄₁BrNO₄·Br
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01713435
CAS Number: 53251-94-8