Stampa…
1,1'-(Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diyl)diethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR317272-1G OR317272-5G
APOSOR317272-1GEA 122 EUR
APOSOR317272-1G APOSOR317272-5G
1,1'-(Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diyl)diethanone
1,1'-(Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diyl)diethanone
Formula: C₉H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23164149
CAS Number: 115913-30-9