Stampa…
1-(3-Oxetanyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR317258-1G OR317258-250MG
APOSOR317258-1GEA 301 EUR
APOSOR317258-1G APOSOR317258-250MG
1-(3-Oxetanyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-(3-Oxetanyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₉BN₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD21337762
CAS Number: 1339890-99-1