Stampa…
1-Acetyl-3-aminoazetidine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3-Aminoazetidin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride, 1-(3-Aminoazetidin-1-yl)ethanone hydrochloride
OR317198-1G OR317198-250MG
APOSOR317198-1GEA 246 EUR
APOSOR317198-1G APOSOR317198-250MG
1-Acetyl-3-aminoazetidine hydrochloride 95%
1-Acetyl-3-aminoazetidine hydrochloride
Formula: C₅H₁₀N₂O·ClH
Peso molecolare: 150,607 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23703584
CAS Number: 1462921-50-1