Stampa…
1-Boc-azetidine-3-acetaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR317195-1G OR317195-250MG
APOSOR317195-1GEA 267 EUR
APOSOR317195-1G APOSOR317195-250MG
1-Boc-azetidine-3-acetaldehyde
1-Boc-azetidine-3-acetaldehyde
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18374993
CAS Number: 152537-04-7