Stampa…
3-[(Methoxymethylamino)carbonyl]-1-azetidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR317194-1G OR317194-5G
APOSOR317194-1GEA 148 EUR
APOSOR317194-1G APOSOR317194-5G
3-[(Methoxymethylamino)carbonyl]-1-azetidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
3-[(Methoxymethylamino)carbonyl]-1-azetidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11975576
CAS Number: 820971-67-3