Stampa…
1-Boc-3-(aminomethyl)-3-methylazetidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR317178-1G OR317178-250MG
APOSOR317178-1GEA 343 EUR
APOSOR317178-1G APOSOR317178-250MG
1-Boc-3-(aminomethyl)-3-methylazetidine 98%
1-Boc-3-(aminomethyl)-3-methylazetidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12408560
CAS Number: 1158758-85-0