Stampa…
1-Boc-3-hydroxy-3-(nitromethyl)azetidine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-hydroxy-3-(nitromethyl)azetidine-1-carboxylate
OR317174-1G OR317174-5G
APOSOR317174-1GEA 72.5 EUR
APOSOR317174-1G APOSOR317174-5G
1-Boc-3-hydroxy-3-(nitromethyl)azetidine
1-Boc-3-hydroxy-3-(nitromethyl)azetidine
Formula: C₉H₁₆N₂O₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17015985
CAS Number: 1008526-70-2