Stampa…
3-(Cbz-amino)azetidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR317159-1G OR317159-5G
APOSOR317159-1GEA 85.7 EUR
APOSOR317159-1G APOSOR317159-5G
3-(Cbz-amino)azetidine hydrochloride
3-(Cbz-amino)azetidine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11101353
CAS Number: 1203099-07-3