Methyl trans-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
trans-Methyl 3-hydroxycyclobutanecarboxylate
OR317101-1G
OR317101-500MG
OR317101-250MG
APOSOR317101-1GEA
155
EUR
APOSOR317101-1G
APOSOR317101-500MG
APOSOR317101-250MG
Methyl trans-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Methyl trans-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Formula:
C₆H₁₀O₃ Peso molecolare: 130,142 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18483114 CAS Number: 63485-51-8 |