Stampa…
7-Boc-2-hydroxy-7-azaspiro[3.5]nonane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 2-hydroxy-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
OR317098-1G OR317098-5G
APOSOR317098-1GEA 87.3 EUR
APOSOR317098-1G APOSOR317098-5G
7-Boc-2-hydroxy-7-azaspiro[3.5]nonane 97%
7-Boc-2-hydroxy-7-azaspiro[3.5]nonane
Formula: C₁₃H₂₃NO₃
Peso molecolare: 241,327 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14584466
CAS Number: 240401-28-9