Stampa…
Methyl 6-oxospiro[3.3]heptane-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR317091-1G OR317091-10G OR317091-5G
APOSOR317091-1GEA 292 EUR
APOSOR317091-1G APOSOR317091-10G APOSOR317091-5G
Methyl 6-oxospiro[3.3]heptane-2-carboxylate 97%
Methyl 6-oxospiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₂O₃
Peso molecolare: 168,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20922770
CAS Number: 1138480-98-4