Stampa…
Methyl cis-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: cis-Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclobutanecarboxylate
OR317090-1G OR317090-5G
APOSOR317090-1GEA 141 EUR
APOSOR317090-1G APOSOR317090-5G
Methyl cis-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylate
Methyl cis-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylate
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Peso molecolare: 229,273 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20922913
CAS Number: 142733-63-9