Stampa…
2-Amino-2-cyclobutylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR317072-1G OR317072-5G
APOSOR317072-1GEA 163 EUR
APOSOR317072-1G APOSOR317072-5G
2-Amino-2-cyclobutylacetic acid
2-Amino-2-cyclobutylacetic acid
Formula: C₆H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264350
CAS Number: 28024-69-3