Stampa…
4-Amino-5-bromopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
OR317025-1G OR317025-5G
APOSOR317025-1GEA 72.7 EUR
APOSOR317025-1G APOSOR317025-5G
4-Amino-5-bromopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4-Amino-5-bromopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₅BrN₄
Peso molecolare: 213,035 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835119
CAS Number: 22276-99-9