Stampa…
3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR31658-1G OR31658-5G
APOSOR31658-1GEA 118 EUR
APOSOR31658-1G APOSOR31658-5G
3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene 98%
3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene
Formula: C₉H₆BrClS
Peso molecolare: 261,566 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07787461
CAS Number: 17512-61-7
UN: 3261
ADR: 8,III