Stampa…
4-Bromo-5-chlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR31657-1G OR31657-250MG OR31657-5G
APOSOR31657-1GEA 438 EUR
APOSOR31657-1G APOSOR31657-250MG APOSOR31657-5G
4-Bromo-5-chlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
4-Bromo-5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₂BrClO₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00847582
CAS Number: 60729-37-5