Stampa…
6-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR31655-1G OR31655-250MG
APOSOR31655-1GEA 212 EUR
APOSOR31655-1G APOSOR31655-250MG
6-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 99%
6-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formula: C₇H₄BrIN₂
Peso molecolare: 322,929 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09749987
CAS Number: 1000341-73-0