Stampa…
D-Norleucinol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-(-)-2-Amino-1-hexanol, (R)-2-Aminohexan-1-ol
OR316035-10G OR316035-1G OR316035-5G
APOSOR316035-10GEA 884 EUR
APOSOR316035-10G APOSOR316035-1G APOSOR316035-5G
D-Norleucinol 97%
D-Norleucinol
Formula: C₆H₁₅NO
Peso molecolare: 117,189 g/mol
Punto di ebollizione: 216…218 °C
Punto di fusione: 40…44 °C
Flash Pt: 99,44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683227
CAS Number: 80696-28-2