Stampa…
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR315886-1G OR315886-250MG
APOSOR315886-1GEA 575 EUR
APOSOR315886-1G APOSOR315886-250MG
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid 95%
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₈O₂S
Peso molecolare: 168,213 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32689354
CAS Number: 2104675-28-5