Stampa…
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR315883-1G OR315883-250MG OR315883-5G
APOSOR315883-1GEA 575 EUR
APOSOR315883-1G APOSOR315883-250MG APOSOR315883-5G
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde 95%
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₈H₈OS
Peso molecolare: 152,214 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22070104
CAS Number: 29481-31-0