Stampa…
Methyl 5-bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR315882-1G OR315882-250MG
APOSOR315882-1GEA 575 EUR
APOSOR315882-1G APOSOR315882-250MG
Methyl 5-bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 5-bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Formula: C₉H₉BrO₂S
Peso molecolare: 261,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32689352
CAS Number: 2514953-04-7